Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ 4 Systemverifikationsanalysesæt
Artikelnummer. 16213001
Skift visning
Mængde:
50 analyser
Artikelnummer. Mængde
16213001 50 analyser
1 options
Artikelnummer. 16213001 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33237
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Qubit™ 4 System Verification Assay Kit er designet specielt til brug med Qubit™ 4 Fluorometer
  • Hurtig, brugervenlig, reagensbaseret analyse, der tester ydeevnen af Qubit™ 4 Fluorometer
  • Giver tilstrækkelige reagenser til at udføre op til 50 analyser
  • Qubit™ 4 System Verification Assay Kit kan kun bruges sammen med Qubit™ 4 Fluorometer.
  • Sættet indeholder:
    • Blank reagensopløsning
    • Grønt fluorescerende reagens - Designet til at teste den blå excitation (470 nm LED; 430 til 495 nm excitationsfilter) og grøn fluorescensdetektion (510 til 580 nm emissionsfilter) på fluorometeret
    • Langt rødt fluorescerende reagens - Designet til at teste rød excitation (635 nm LED; 600 til 645 nm excitationsfilter) og fjernrød fluorescensdetektion (665 til 720 nm emissionsfilter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Qubit
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Type Systemverifikationsanalysesæt
Mængde 50 analyser
Til brug med (udstyr) Qubit 4-fluorometer