Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ 4 startpakker med WiFi
Artikelnummer. 16284211
Skift visning
Type:
NGS Startersæt med WiFi
Prot. Bredt Sortiments Startersæt
Quant Starter Kit, med WiFi
RNA IQ Starter Kit, med WiFi
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
16284211 Quant Starter Kit, med WiFi
16274351 NGS Startersæt med WiFi
16294211 RNA IQ Starter Kit, med WiFi
17671546 Prot. Bredt Sortiments Startersæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16284211 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33239
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kvantificer protein, dsDNA og RNA nøjagtigt med Qubit 4 Protein BR-, Quantitation-, NGS- og RNA IQ-startsæt, som har et fluorescerende farvestof, der kun udsender signal, når det er bundet til sit målmolekyle, hvilket minimerer effekten af kontaminanter.
Opnå nøjagtige og pålidelige resultater med Qubit 4-startpakker, som kombinerer Qubit 4-fluorometer med forskellige assaysæt til kvantificering af nukleinsyrer eller proteiner. Qubit-reagenser binder selektivt til DNA, RNA eller protein og udsender kun et fluorescerende signal, når de er bundet til målet. Det minimerer effekten af kontaminanter på resultatet og sikrer nøjagtige aflæsninger for følsomme prøver.
Med Qubit-assays rapporteres koncentrationen eller kvaliteten af målmolekylet i prøven af et fluorescerende farvestof, der kun udsender et signal, når det er bundet til sit mål, hvilket minimerer effekten af kontaminanter på resultatet. Uanset om du er ekspert eller nybegynder, gør de brugervenlige menuer på berøringsskærmen det nemt at udføre assays med nøjagtige og pålidelige resultater, der vises på få sekunder. Qubit 4 med Wi-Fi giver også mulighed for fleksibel dataeksport ved hjælp af et USB-drev, cloud-forbindelse eller direkte USB-kabelforbindelse, så kvantificeringsdata er nemme at få adgang til.
Qubit 4 Quantitation-startsæt
Qubit 4 med Qubit-assays rapporteres koncentrationen eller kvaliteten af målmolekylet i prøven af et fluorescerende farvestof, der kun udsender et signal, når det er bundet til sit mål, hvilket minimerer effekten af kontaminanter på resultatet. Uanset om du er ekspert eller nybegynder, gør de brugervenlige menuer på berøringsskærmen det nemt at udføre assays med nøjagtige og pålidelige resultater, der vises på få sekunder. Qubit 4 med Wi-Fi giver også fleksibel dataeksport ved hjælp af et USB-drev, cloud-forbindelse eller direkte USB-kabelforbindelse, så kvantificeringsdata nemt kan tilgås.
Qubit 4-kvantificeringsstartsæt (kat.nr. Q33239) inkluderer:
  • Qubit 4 fluorometer med WiFi (kat. nr. Q33238)
  • Qubit-reagensglas til assays, sæt med 500 stk. (kat. nr. Q32856)
  • Qubit 4 systemverifikationsassaysæt, 50 assays (kat. nr. Q33237)
  • Qubit 1X dsDNA HS-assaysæt, 100 assays (kat. nr. Q33230)
  • Qubit 1X dsDNA BR-assaysæt, 100 assays (kat. nr. Q33265)
  • Qubit RNA IQ-assaysæt, 75 assays (kat. nr. Q33221)
  • Qubit RNA HS-assaysæt, 100 assays (kat.nr. Q32852)
  • Qubit RNA BR-assaysæt, 100 assays (kat. nr. Q10210)
  • Qubit Protein BR-assaysæt, 100 assays (kat. nr. A50668)
Qubit 4 NGS (Next-Generation Sequencing)-startsæt
Qubit NGS-startsæt (kat. nr. Q33240) inkluderer:
  • Qubit 4-fluorometer med WiFi (kat. nr. Q33238)
  • Wi-Fi-dongle (kat.nr. A26774)
  • Qubit-reagensglas til assays, sæt med 500 stk. (kat. nr. Q32856)
  • Qubit 1X dsDNA HS-assaysæt, 500 assays (kat. nr. Q33231)
Qubit Protein BR-startsæt
Qubit Protein BR-assaysæt giver en hurtig, nem og pålidelig metode til at bestemme proteinkoncentrationen af oprensede proteiner, lysater, serum, plasma og komplekse proteinblandinger. Assayet kan levere nøjagtig proteinkvantificering over et bredt område (0,1 –20 mg/ml), hvilket gør det muligt at bruge de fleste prøver rent (ufortyndet) og eliminerer gættearbejdet og fortyndingstrinene, der ledsager traditionelle proteinkvantificeringsmetoder.
Qubit Protein BR-assaysæt er et fluorescensbaseret assay beregnet til brug med Qubit 4-fluorometer. Assayet er ikke designet til brug med andre Qubit-modeller. Sættet indeholder to kalibreringsstandarder, Protein BR-assay-buffer og Protein BR-assayreagens. Tilsæt blot 150–160μ l Protein BR-assaybuffer til 10 eller 20μ l af din prøve, efterfulgt af 30μ l Protein BR-assayreagens. Inkuber i 10 minutter ved stuetemperatur. Indsæt derefter din prøve i et Qubit 4-instrument og aflæs koncentrationen.
Qubit 4 Protein BR-startsæt (kat.nr. A51292) inkluderer:
  • Qubit 4-fluorometer med WiFi (kat. nr. Q33238)
  • Wi-Fi-dongle (kat.nr. A26774)
  • Qubit-reagensglas til assays, sæt med 500 stk. (kat. nr. Q32856)
  • Qubit Protein BR-assaysæt, 100 assays (kat. nr. A50668)
Qubit 4 RNA IQ-startsæt
Qubit RNA IQ-assay giver en hurtig og enkel metode til at kontrollere, om en RNA-prøve er nedbrudt. Assayet bruger to unikke farvestoffer: en, der binder til stort, intakt RNA, og en anden, der selektivt binder til lille, nedbrudt RNA. Sammen giver de dig mulighed for hurtigt at vurdere kvaliteten og integriteten af en RNA-prøve. Ved brug skal du blot tilføje dine prøver til RNA IQ-arbejdsopløsningen og derefter måle på Qubit 4-fluorometer.
Qubit 4 RNA IQ-startpakken (kat.nr. Q33241) inkluderer:
  • Qubit 4-fluorometer med WiFi (kat. nr. Q33238)
  • Qubit-reagensglas til assays, sæt med 500 stk. (kat. nr. Q32856)
  • Qubit RNA IQ-assaysæt, 275 assays (kat. nr. Q33222)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvevolumen 1 til 20μ l
Inkluderer Fluorometer, reagensglas til assays, Wi-Fi-dongle, assaysæt
Excitationsbølgelængde 470 nm (blå LED), 635 nm (rød LED)
Til brug med (udstyr) Qubit fluorometer
Produktlinje Qubit
Type Quant Starter Kit, med WiFi
Til brug med (applikation) Kvantificering af sdDNA, kvantificering af RNA, kvantificering af protein
Mængde 1 sæt