Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ 4 startpakker med WiFi
Artikelnummer. 16274351
Skift visning
Type:
NGS Startersæt med WiFi
Prot. Bredt Sortiments Startersæt
Quant Starter Kit, med WiFi
RNA IQ Starter Kit, med WiFi
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
16274351 NGS Startersæt med WiFi
16284211 Quant Starter Kit, med WiFi
16294211 RNA IQ Starter Kit, med WiFi
17671546 Prot. Bredt Sortiments Startersæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16274351 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26760.00 DKK
    22210.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 4549.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kvantificer protein, dsDNA og RNA nøjagtigt med Qubit 4 Protein BR-, Quantitation-, NGS- og RNA IQ-startsæt, som har et fluorescerende farvestof, der kun udsender signal, når det er bundet til sit målmolekyle, hvilket minimerer effekten af kontaminanter.
Opnå nøjagtige og pålidelige resultater med Qubit 4-startpakker, som kombinerer Qubit 4-fluorometer med forskellige assaysæt til kvantificering af nukleinsyrer eller proteiner. Qubit-reagenser binder selektivt til DNA, RNA eller protein og udsender kun et fluorescerende signal, når de er bundet til målet. Det minimerer effekten af kontaminanter på resultatet og sikrer nøjagtige aflæsninger for følsomme prøver.
Ved assays rapporteres koncentrationen eller kvaliteten af målmolekylet i prøven af et fluorescerende farvestof, der kun udsender et signal, når det Qubit bindes til målet, hvilket minimerer virkningerne af forurenende stoffer på resultatet. Uanset om du er ekspert eller nybegynder, gør de brugervenlige touchskærmsmenuer det nemt at udføre assays med præcise og pålidelige resultater vist på blot få sekunder. Qubit 4 med Wi-Fi giver også fleksibel dataeksport via USB drev, cloud-forbindelse eller direkte USB kabelforbindelse, så kvantificeringsdata nemt kan tilgås.
Qubit 4 Kvantitativ Startkit
4 Qubit Med Qubit assays rapporteres koncentrationen eller kvaliteten af målmolekylet i prøven af et fluorescerende farvestof, der kun udsender et signal, når det bindes til sit mål, hvilket minimerer virkningen af forurenende stoffer på resultatet. Uanset om du er ekspert eller nybegynder, gør de brugervenlige touchskærmsmenuer det nemt at udføre assays med præcise og pålidelige resultater vist på blot få sekunder. Qubit 4 med Wi-Fi giver også fleksibel dataeksport via USB drev, cloud-forbindelse eller direkte USB kabelforbindelse, så kvantificeringsdata nemt kan tilgås.
Qubit 4 Kvantitativ Startersæt (Kat. Nej. Q33239) inkluderer:
  • Qubit 4 Flurometer (Kat. Nej. Q33226)
  • Qubit Prøverør, sæt af 500 (Cat. Nej. Q32856)
  • Qubit 1X dsDNA HS, 100 assays (Kat. Nej. Q33230)
  • Qubit RNA Assay Kit, 100 (Kat. Nej. Q32852)
  • Qubit RNA IQ Kit, 75 assays (Kat. Nej. Q33221)
  • Qubit RNA BR Assay Kit, 100 (Kat. Nej. Q10210)
  • Qubit 4 System Verifikations-Assay Kit (Kat. Nej. Q33237)
  • Kit, 802.11AC/B/G/N Wi-Fi Dongle (Kat. Nej. A26774)
  • Qubit 1X dsDNA BR Working Sol (Cat. Nej. Q33260)
  • Qubit 1X dsDNA BR-standarder (Cat. Nej. Q33261)
  • Qubit Protein BR Assay Kit (Kat. Nej. A50668)
Qubit 4 NGS (Next-Generation Sequencing) Startersæt
Startersættet Qubit NGS (Kat. Nej. Q33240) inkluderer:
  • Qubit 4 fluorometer med WiFi (Cat. Nej. Q33238)
  • Wi-Fi Dongle (Kat. Nej. A26774)
  • Qubit Prøverør, sæt på 500 (Kat. Nej. Q32856)
  • Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 assays (Kat. Nej. Q33231)
Qubit Protein BR startsæt
Qubit Protein BR Assay Kit giver en hurtig, nem og pålidelig metode til at bestemme proteinkoncentrationen af rensede proteiner, lysater, serum, plasma og komplekse proteinblandinger. Analysen kan levere nøjagtig proteinkvantificering over et bredt område (0,1 – 20 mg/ml), hvilket gør det muligt at bruge de fleste prøver rene (ufortyndede) og eliminerer de gætterier og fortyndingstrin, der følger med traditionelle proteinkvantificeringsmetoder.
Qubit Protein BR Assay Kit er en fluorescensbaseret analyse beregnet til brug med Qubit 4-fluorometeret. Testen er ikke designet til brug med andre Qubit modeller. Sættet leveres med to kalibreringsstandarder, Protein BR Assay Buffer og Protein BR Assay Reagent. Tilsæt blot 150.160 – μl Protein BR Assay Buffer til 10 eller 20 μl af din prøve, efterfulgt af 30 μl Protein BR Assay Reagens. Inkuber i 10 minutter ved stuetemperatur. Indsæt derefter din prøve i et Qubit 4-instrument og læs koncentrationen.
Qubit 4-protein BR startpakken (Kat. Nej. A51292) omfatter:
  • Qubit 4 fluorometer med WiFi (Cat. Nej. Q33238)
  • Wi-Fi Dongle (Kat. Nej. A26774)
  • Qubit Prøverør, sæt på 500 (Kat. Nej. Q32856)
  • Qubit Protein BR Assay Kit, 100 assays (Kat. Nej. A50668)
Qubit 4 RNA IQ Startsæt
Qubit RNA IQ-assay giver en hurtig og enkel metode til at kontrollere, om en RNA-prøve er nedbrudt. Assay benytter to unikke farvestoffer: én, der binder til stort, intakt RNA, og en anden, der selektivt binder til lille, nedbrudt RNA. Sammen gør de det muligt hurtigt at vurdere kvaliteten og integriteten af en RNA-prøve. For at bruge det, skal du blot tilføje dine prøver til RNA IQ-arbejdsløsningen og derefter måle på 4-fluorometeret Qubit.
4 Qubit RNA IQ Starterpakken (Kat. Nej. Q33241) inkluderer:
  • Qubit 4 fluorometer med WiFi (Cat. Nej. Q33238)
  • Qubit Prøverør, sæt på 500 (Kat. Nej. Q32856)
  • Qubit RNA IQ Assay Kit, 275 assays (Kat. Nej. Q33222)
  • Wi-Fi Dongle (Kat. Nej. A26774)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvevolumen 1 til 20μ l
Inkluderer Fluorometer, reagensglas til assays, Wi-Fi-dongle, assaysæt
Excitationsbølgelængde 470 nm (blå LED), 635 nm (rød LED)
Til brug med (udstyr) Qubit fluorometer
Produktlinje Qubit
Type NGS Startersæt med WiFi
Til brug med (applikation) Kvantificering af sdDNA, kvantificering af RNA, kvantificering af protein
Mængde 1 sæt