Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ 4 Fluorometer
Artikelnummer. 15723679
Skift visning
Type:
Fluorometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15723679 Fluorometer Hver
1 options
Artikelnummer. 15723679 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33226
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
4-flurometeret Qubit er den nyeste version af det populære Qubit fluorometer, designet til nøjagtigt at måle DNA, RNA og proteinmængder, og nu også RNA-integritet og kvalitet, ved hjælp af de meget følsomme Qubit assays.
Qubit 4-fluorometeret blev omkonstrueret til at køre Qubit RNA IQ (integritetskvalitet &) assay. De Qubit fire fluorometer og RNA IQ Assay Kit arbejder sammen for nøjagtigt at skelne intakt fra nedbrudt RNA i blot to enkle trin.
For alle Qubit analyser rapporteres koncentrationen eller kvaliteten af målmolekylet i prøven af et fluorescerende farvestof, der kun udsender signal, når det bindes til målet, hvilket minimerer virkningen af forurenende stoffer på resultatet. De brugervenlige touchskærmsmenuer gør det nemt at vælge og køre de tests, du har brug for, med resultater vist på blot få sekunder.
Nøglefunktioner ved Qubit 4 Fluorometer inkluderer:
  • Hurtig og meget præcis kvantificering af DNA, RNA og protein på mindre end tre sekunder pr. prøve
  • Måler intakt RNA på mindre end 5 sekunder pr. prøve
  • Høj nøjagtighed ved kun 1 –20 μl prøve, selv med meget fortyndede prøver
  • Den indbyggede reagensberegner genererer Qubit hurtigt brugbare instruktioner til løsningsforberedelse
  • Gemmer resultater fra op til 1.000 prøver
  • Stor 5,7-tommer, topmoderne farve-touchskærm til nem workflow-navigation
  • Grafisk display viser, hvornår prøverne er inden for det udvidede område eller uden for området
  • Lille fodaftryk sparer plads på dit bord
  • Eksporterer data til et USB drev eller direkte til din computer via et USB kabel
  • Mulighed for at personliggøre dit Qubit fluorometer med de tests, du laver mest, tilføje nye assays eller endda lave dine egne assays med softwaren og webværktøjet MyQubit
  • Sprog efter eget valg, herunder engelsk, fransk, spansk, italiensk, tysk, forenklet kinesisk og japansk
4-flurometeret Qubit kan også bruges til direkte at måle fluorescensen i prøver ved hjælp af fluorometer-tilstand. Derudover Ion Sphere kan partikelkvaliteten evalueres på 4-fluorometeret Qubit ved hjælp af Ion Sphere Quality Control Kit før en sekventeringskørsel på ionsekvenseren PGM .
Muliggør mere præcise resultater end ved UV-absorption ved lave koncentrationer.
4-fluorometeret Qubit er langt mere følsomt end UV-absorption, som måler alt, der absorberer ved 260 nm, inklusive DNA, RNA, protein, frie nukleotider eller overskydende salte. Desuden er UV-spektrofotometri ofte ikke følsom nok til nøjagtigt at måle lave koncentrationer af DNA og RNA. Med fluorometeret forstærkes Qubit din forskning af mere præcise målinger, fordi farvestofferne i prøveprøverne Qubit kun fluorescerer, når de bindes til det valgte molekyle (DNA, RNA eller protein) i din prøve. Dette gør det muligt at undgå gentagelser på grund af unøjagtige målinger.
Hurtig, enkel og præcis måling af RNA-kvalitet
RNA Qubit IQ-assay giver en hurtig og enkel metode til at kontrollere, om en RNA-prøve er nedbrudt. Assayet bruger to unikke farvestoffer: en, der binder til stort, intakt RNA, og en anden, der selektivt binder til lille, nedbrudt RNA. Sammen giver de dig mulighed for hurtigt at vurdere kvaliteten og integriteten af en RNA-prøve. For at bruge det, skal du blot tilføje dine prøver til RNA IQ-arbejdsløsningen og derefter måle på 4-fluorometeret Qubit .
Spar prøver og plads til bænken
. Det gennemtænkte 4-fluorometer Qubit kræver kun prøver på 120 – μl. Den er beregnet til brug ved stuetemperatur og optager kun lidt arbejdsplads. Qubit 4 Fluorometeret har avancerede optik- og dataanalysealgoritmer og er udstyret med USB-nøgle USB og kabel til dataoverførsel til Excel™ software og til softwaredownloads samt en universel strømforsyning, firestikadaptere og elektromagnetisk CE-certificering.
Enkeltprøvemålinger er en leg
. Dette brugervenlige fluorometer kombineres med hurtige og simple analyseprocedurer. Beregninger og indstillinger udføres automatisk af instrumentet. Assays Qubit til brug med 4-fluorometeret Qubit udføres alle ved brug af den samme generelle protokol, som bruger et simpelt mix-and-read-format med inkubationstider på kun to minutter for DNA- og RNA-assays. 500 μl tyndvæggede PCR-rør (Cat. Nej. Q32856) er påkrævet.
Systemspecifikationer omfatter:
  • Instrumentdimensioner (B x L x H): 5,4 x 10 x 2,2 tommer (13,6 cm x 25 cm x 5,5 cm)
  • Vægt: 743g
  • Dynamisk område: 5 størrelsesordener
  • Behandlingstid: ≤sekunder/prøve
  • Lyskilder: blå LED (maks. ∼470 nm), rød LED (maks. ∼635 nm)
  • Excitationsfiltre: blå (430 –495 nm), rød (600 –645 nm)
  • Emissionsfiltre: grønne (510 –580 nm), røde (665 –720 nm)
  • Detektorer: fotodioder, målekapacitet fra 300 –1.000 nm
  • Opvarmningstid: USB USB-drev: 4 GB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Excitationsbølgelængde 470 nm (blå LED), 635 nm (rød LED)
Produktlinje Qubit
Type Fluorometer
Dynamisk rækkevidde 5 størrelsesordener
Til brug med (applikation) DNA-kvantificering, RNA-kvantificering, proteinkvantificering
Hukommelse 4 GB USB flashdrev
Optik Emissionsfiltre: grøn (510-580 nm), rød (665-720 nm), excitationsfiltre: blå (430-495 nm), rød (600-645 nm), LED-lyskilder: blå (max ∼470 nm), rød (max ∼635 nm), Fotodiodedetektorer: 300-1.000 nm område
Behandlingstid Sekunder pr. prøve
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opvarmningstid <35 sekunder.
Dimensioner (L x B x H) 10 x 5,4 x 2,2 tommer (25 x 13,6 x 5,5 cm)
Vægt (metrisk) 743 g
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.