Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ 4-fluorometer, med WiFi
Artikelnummer. 16223001
Skift visning
Mængde:
1 fluorometer
Artikelnummer. Mængde
16223001 1 fluorometer
1 options
Artikelnummer. 16223001 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31350.00 DKK
    23825.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 7524.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Qubit™ 4 Flurometer med WiFi er designet til nøjagtigt at måle DNA, RNA og proteinmængde, og nu også RNA-integritet og kvalitet. Omkonstrueret til at muliggøre dataoverførsel via WiFi samt til at køre Qubit™ RNA IQ (integritet& kvalitet) assay.
  • Qubit™ 4-fluorometer og RNA IQ-assaysæt arbejder sammen for præcist at skelne intakt fra nedbrudt RNA i kun to nemme trin
  • For alle assays rapporteres koncentrationen eller kvaliteten af målmolekylet i prøven af et fluorescerende farvestof, der kun udsender et signal, når det er bundet til målet, hvilket minimerer virkningerne af forureninger på resultatet
  • Brugervenlige menuer på berøringsskærmen gør det nemt at vælge og køre assays, og resultaterne vises på få sekunder
Funktioner:
  • Hurtig og meget præcis kvantificering af DNA, RNA og protein på mindre end tre sekunder pr. prøve
  • Måler intakt RNA på mindre end 5 sekunder pr. prøve
  • Høje niveauer af nøjagtighed med kun 1 til 20μ l prøve, selv med meget fortyndede prøver
  • Indbygget reagensberegner genererer hurtigt Qubit™ instruktioner til forberedelse af arbejdsopløsning
  • Gemmer resultater fra op til 1.000 prøver
  • Stor 5,7 tommer, topmoderne farveberøringsskærm til nem navigation i arbejdsgangen
  • Grafisk display viser, hvornår prøverne er inden for det udvidede område eller uden for området
  • Lille fodaftryk sparer plads på dit bord
  • Mulighed for at eksportere data til den medfølgende WiFi-dongle, et USB-drev eller direkte til din computer via et USB-kabel
  • Mulighed for at personliggøre din Qubit™ fluorometer med de assays, du kører mest, tilføj nye assays, eller opret endda dine egne assays med MyQubit™ software og webværktøj
  • Sprog efter eget valg, herunder engelsk, fransk, spansk, italiensk, tysk, forenklet kinesisk og japansk
  • Forudindlæst program til at teste fluorometerets præstation ved hjælp af Qubit™ fluorometer verifikationsassaysæt
Flurometer kan også bruges til direkte at måle fluorescensen af prøver ved hjælp af Fluorometer-tilstand.
  • Ion Sphere-partikelkvaliteten kan evalueres på fluorometeret ved hjælp af Ion Sphere Quality Control Kit, før der udføres en sekventeringskørsel på Ion PGM-sequenceren.
Muliggør mere præcise resultater end med UV-absorption ved lave koncentrationer
  • Fluorometer er langt mere følsomt end UV-absorption, som måler alt, der absorberer ved 260 nm, herunder DNA, RNA, protein, frie nukleotider eller overskydende salte
  • Farvestofferne i Qubit™-assaysættene fluorescerer kun, når de er bundet til det valgte molekyle (DNA, RNA eller protein) i en prøve, hvilket forhindrer gentagelser på grund af unøjagtige målinger
Hurtig, enkel og præcis måling af RNA-kvalitet
  • Qubit™ RNA IQ-assay giver en hurtig, enkel metode til at kontrollere, om en RNA-prøve er nedbrudt
  • Assayet bruger to unikke farvestoffer: en, der binder til stort, intakt RNA, og en anden, der selektivt binder til lille, nedbrudt RNA, hvilket tilsammen gør det muligt hurtigt at vurdere kvaliteten og integriteten af en RNA-prøve.
  • Ved brug skal du blot tilføje prøver til RNA IQ-arbejdsopløsningen og derefter måle på fluorometeret.
Spar prøver og arbejdsplads
  • Kræver prøver på kun 1 til 20μ l
  • Beregnet til brug ved stuetemperatur og optager kun lidt arbejdsplads
  • Har avanceret optik og dataanalysealgoritmer og er udstyret med en WiFi-dongle, en USB-nøgle og et kabel til dataoverførsel til Excel-software og til softwaredownloads samt en universel strømforsyning, fire stikadaptere og elektromagnetisk CE-certificering
  • Giver maksimal fleksibilitet til dataeksport via WiFi, USB-drev eller USB-kabel direkte til computeren.
  • Alle data kan gemmes i cloud-applikationen, inklusive direkte overførsel fra instrumentet via WiFi.
Målinger af enkeltprøver er en leg
  • Brugervenligt fluorometer kombineret med hurtige og enkle assayprocedurer
  • Beregninger og indstillinger udføres automatisk af instrumentet
  • Alle assays udføres ved hjælp af den samme generelle protokol, som bruger et simpelt mix-and-read-format med inkubationstider på kun to minutter for DNA- og RNA-assays.
  • 500 l tyndvæggede PCR-reagensglas er påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvevolumen 1 til 20μ l
Excitationsbølgelængde 470 nm (blå LED), 635 nm (rød LED)
Til brug med (udstyr) Qubit fluorometer
Produktlinje Qubit
Type Fluorometer
Til brug med (applikation) DNA-kvantificering, RNA-kvantificering, proteinkvantificering
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 fluorometer