Få mere at vide
Bel-Art™ Quaver™ og Quaverette™ Vibrerende spatler
Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Quaver™ Vibrerende spatel
Quaverette™ Micro-Blade vibrerende spatel
Bladmateriale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål med Fluo-Kem™ Teflon™ FEP belægning
Form:
Flad, buet ende
Smal
Længde (engelsk):
7 tommer
8,25 tommer.
Beskrivelse
- Rotation af det fortandede tommelfingerhjul vibrerer spatelen, hvilket giver brugeren kontrol over overførsel fra spatel til vejeskål
- Foretag nøjagtige tilføjelser af ædle materialer efter behov
- Quaver™ spatel har et fladt blad med buet ende
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Flad, buet ende |
| Belægning | Brun Fluo-Kem™ Teflon™ FEP |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Produkttype | Quaver™ Vibrerende spatel |
| Til brug med (udstyr) | Vejeskål eller vejebåd eller container |
| Til brug med (applikation) | Overfør nøjagtigt små mængder materiale, giver præcis kontrol af prøveoverførsel fra bladet til vejeskålen eller vejebåden |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Bladmateriale | Rustfrit stål med Fluo-Kem™ Teflon™ FEP belægning |
| Inkluderer | Vinklet ende, fortandet tommelfingerhjul |
| Vis mere |