Få mere at vide
Quassin (>95%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quassin |
| CAS | 76-78-8 |
| Molekylær formel | C22 H28 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Picrasa-2,12-diene-1,11,16-trione','2,12-dimethoxy-, Phenanthro[10,1-bc]pyran-1,5,11(4H)-trione','3aβ,6aβ,7,7aα,8,11a,11bα,11c-octahydro-2,10-dimethoxy-3,8α,11aβ,11cβ-tetramethyl- (8CI), Quassin (6CI,7CI), Phenanthro[10,1-bc]pyran','picrasa-2,12-diene-1,11,16-trione deriv., (+)-Quassin, 2,12-Dimethoxypicrasa-2,12-diene-1,11,16-trione, NSC 36342, Nigakilactone D, Quassine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O6/c1-10-7-14(26-5)20(25)22(4)12(10)8-15-21(3)13(9-16(23)28-15)11(2)18(27-6)17(24)19(21)22/h7,10,12-13,15,19H,8-9H2,1-6H3/t10-,12+,13+,15-,19+,21-,22+/m1/s1 |
| SMIL | COC1=C[C@@H](C)[C@@H]2C[C@H]3OC(=O)C[C@H]4C(=C(OC)C(=O)[C@@H]([C@@]34C)[C@@]2(C)C1=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.4541 |
| Formel vægt | 388.1886 |