Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsuld, fin, 4 mikron
Artikelnummer. 15535126 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15535126 10 g 10g
15545126 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535126 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 451040100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00 DKK
    369.65 DKK / 10g
    Spare 79.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 g
Materiale Kvarts
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quartz wool, coarse
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.