Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsuld
Artikelnummer. p-7077258 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Artikelnummer. 15575086
Brand: Thermo Scientific Chemicals 393610100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Filterhjælp
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 g
Til brug med (applikation) Filter aid
Materiale Quartz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quartz wool, coarse
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.