Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsuld, grov, 9-30 mikron
Artikelnummer. 15585086 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15585086 100 g 100g
15575086 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585086 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 393611000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1828.39 DKK
    1645.65 DKK / 100g
    Spare 182.74 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Filterhjælp
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 100 g
Til brug med (applikation) Filterhjælp
Materiale Kvarts
compliance-icons
Product Identifier
  • Quartz wool, coarse
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.