Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsuld, grov, 9-30 mikron
Artikelnummer. 15575086 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15575086 10 g 10g
15585086 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575086 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 393610100
 Begrænset vare
På lager
Filterhjælp
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 g
Til brug med (applikation) Filterhjælp
Materiale Kvarts
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quartz wool, coarse
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.