Få mere at vide
Velp Scientifica™ Kvartsuld
Product Code. 15339574 Shop All Velp Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
Unit Size:
50g
Product Code. Mængde Unit Size
15339574 50 g 50g
1 options
Product Code. 15339574 Supplier Velp Scientifica™ Supplier No. A00000154
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Velp Scientifica™ Kvartsuld til brug med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 og 702.
  • Til brug med NDA 701 og 702
Specifications
Type Kvartsuld
Til brug med Dumas nitrogenanalysator
Mængde 50 g