Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsrør
Artikelnummer. p-6684059
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,35 mm
12 mm
12,7 mm
19 mm
25 mm
Samlet længde (metrisk):
30,4 cm
122 cm
Pakningsstørrelse:
120cm
30cm
Artikelnummer. 15411797
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042272.VB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet ved at sammensmelte naturligt forekommende krystallinsk silica
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Fused Quartz
Diameter (engelsk) Ydre 0.472 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 122 cm
Produkttype Fused Quartz Tubing