Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsrør, sammensmeltet, 12 mm (0,472 tommer) overdiameter, 8 mm (0,315 tommer) ID
Artikelnummer. 15479189
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,35 mm
6.35 mm
12 mm
12,7 mm
12.7 mm
19 mm
25 mm
Samlet længde (metrisk):
30,4 cm
30.4 cm
122 cm
Pakningsstørrelse:
120cm
30cm
48 IN
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15479189 19 mm 122 cm 120cm
11319957 12 mm 122 cm 48 IN
11359957 25 mm 122 cm 48 IN
11389957 6.35 mm 30.4 cm Hver
11379957 6.35 mm 122 cm 48 IN
11309967 12.7 mm 30.4 cm Hver
11399957 12.7 mm 122 cm 48 IN
11325867 19 mm 122 cm 48 IN
15411797 12 mm 122 cm 120cm
15451797 25 mm 122 cm 120cm
15429189 6,35 mm 30,4 cm 30cm
15439189 6,35 mm 122 cm 120cm
15459189 12,7 mm 30,4 cm 120cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15479189 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043645.VB
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet ved at sammensmelte naturligt forekommende krystallinsk silica
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Sammensmeltet kvarts
Diameter (engelsk) Ydre 0,748 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm
Samlet længde (metrisk) 122 cm
Produkttype Fused Quartz Tubing