Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsrør
Artikelnummer. 15459189
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,35 mm
12 mm
12,7 mm
19 mm
25 mm
Samlet længde (metrisk):
30,4 cm
122 cm
Pakningsstørrelse:
120cm
30cm
Artikelnummer. 15459189
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042276.VB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fremstillet ved at sammensmelte naturligt forekommende krystallinsk silica
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Sammensmeltet kvarts
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 12,7 mm
Samlet længde (metrisk) 30,4 cm
Produkttype Fused Quartz Tubing
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato