Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsrør
Artikelnummer. 15451797
Diameter (metrisk) Udvendig:
6.35 mm
12 mm
12.7 mm
19 mm
25 mm
Samlet længde (metrisk):
30.4 cm
122 cm
Pakningsstørrelse:
120cm
30cm
Artikelnummer. 15451797
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042274.VB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet ved at sammensmelte naturligt forekommende krystallinsk silica
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Fused Quartz
Diameter (engelsk) Ydre 0.984 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Samlet længde (metrisk) 122 cm
Produkttype Fused Quartz Tubing