Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsrør
Artikelnummer. 15439189
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,35 mm
12 mm
12,7 mm
19 mm
25 mm
Samlet længde (metrisk):
30,4 cm
122 cm
Pakningsstørrelse:
120cm
30cm
Artikelnummer. 15439189
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042275.VB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Fremstillet ved at sammensmelte naturligt forekommende krystallinsk silica
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Sammensmeltet kvarts
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6,35 mm
Samlet længde (metrisk) 122 cm
Produkttype Fused Quartz Tubing