Få mere at vide
Hellma™ Quartz Suprasils Makro Absorptionsceller
Brand:  Hellma™ 100-100-40
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12710878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3851.05 DKK
    2722.28 DKK / Hver
    Spare 1128.77 DKK
    29% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Makroabsorptionscelle
Kvarts Suprasil
1 hver
45 mm
35.000μ L
9.5mm
100 mm
12.5 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hellma™ Quartz Suprasils Makro Absorptionsceller > Kapacitet: 35000 μL