Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultramikrocelle
Kapacitet (metrisk):
5μ L
45 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ultra-micro Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 45 μl |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |