Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultramikrocelle
Artikelnummer. 12594557
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5μ L
45 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12594557 5μ L Hver
11756204 45 μl Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12594557 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 105210101540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5585.00 DKK
    5486.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 98.04 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Tekniske data
Type Ultra-mikrocelle
Kapacitet (metrisk) 5μ L
Materiale Kvarts Suprasil
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm