Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultramikrocelle
Artikelnummer. 11756204
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5μ L
45 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11756204 45 μl Hver
12594557 5μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11756204 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 1052541540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Type Ultramikrocelle
Kapacitet (metrisk) 45 μl
Materiale Kvarts Suprasil
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm