Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultra-mikro absorptionsceller
Artikelnummer. p-8009480
Kapacitet (metrisk):
0,7 til 5μ L
100μ L
300 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10648972
Brand: Hellma™ 1052011540
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Ultra-mikro absorptionscelle
Kapacitet (metrisk) 0,7 til 5μ L
Materiale Kvarts Suprasil
Mængde 1 hver
Vejlængde 10 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Fotometre og spektrofotometre
Bredde (metrisk) 12.5 mm