Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultra-mikro absorptionsceller
Artikelnummer. 11756214
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,7 til 5μ L
100μ L
300 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11756214 300 μl Pakke med 2
10648972 0,7 til 5μ L Hver
10446491 100μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11756214 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 1052001540
Tekniske data
Type Ultra-micro Absorption Cell
Kapacitet (metrisk) 300 μl
Materiale Quartz Suprasil
Bredde (metrisk) interiør 2mm
Mængde 2/Pack
Vejlængde 10 mm
Højde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm