Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultra-mikro absorptionsceller
Kapacitet (metrisk):
0,7 til 5μ L
100μ L
300 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ultra-mikro absorptionscelle |
| Kapacitet (metrisk) | 100μ L |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Mængde | 2/Pakke |
| Vejlængde | 3 x 3 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |