Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvetter
Artikelnummer. 11786284
Højde (metrisk):
45 mm
46 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11786284
Brand: Hellma™ 6040UV10531
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes er fremstillet af kvarts, som er kemisk meget modstandsdygtig og bevarer sin form, selv ved høje temperaturer op til cirka 1000 °C.
  • Høj UV transmission
  • Lav termisk udvidelse
Tekniske data
Type Semi-mikrocelle
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Materiale Kvarts Suprasil
Bredde (metrisk) interiør 4mm
Mængde Hver
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 260 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm