Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvetter
Højde (metrisk):
45 mm
46 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Høj UV transmission
- Lav termisk udvidelse
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Semi-mikrocelle |
| Kapacitet (metrisk) | 1.4 mL |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Bredde (metrisk) interiør | 4mm |
| Mængde | Hver |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 260 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |