Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Mikroceller
Vejlængde:
5 mm
50 mm
10 x 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikrocelle |
| Kapacitet (metrisk) | 0.35 mL |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 10mm |
| Mængde | 1 Hver |
| Vejlængde | 10 x 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 46 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
| Vis mere |