Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Mikroceller
Artikelnummer. 10363981
Vejlængde:
5 mm
50 mm
10 x 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10363981
Brand: Hellma™ 1105040
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Mikrocelle
Kapacitet (metrisk) 17.5 mL
Materiale Kvarts Suprasil
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 9.5mm
Mængde 1 Hver
Vejlængde 50 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 46 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm