Få mere at vide
Hellma™ Mikrokuvette med låg, OS
Beskrivelse
- Meget høj temperaturstabilitet og kemisk resistens på grund af termisk binding af individuelle komponenter
- D x B x H: 12,5 x 12,5 x 45 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikroceller |
| Oversigt | Tydelige sidevægge og bund |
| Kapacitet (metrisk) | 0,7 ml |
| Materiale | Specielt optisk glas |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Længde (metrisk) | 12.5 mm |
| Bredde (metrisk) interiør | 2 mm |
| Inkluderer | Med PTFE låg |
| Mængde | 1 hver |
| Vejlængde | 10 mm |
| Vis mere |