Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Match parret
Materiale:
Kvarts Suprasil
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Match parret |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Mængde | 2 Pakke |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |