Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Fluorescensceller
Højde (metrisk):
40 mm
45 mm
49,5 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fluorescenscelle |
| Kapacitet (metrisk) | 3500μ L |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Bredde (metrisk) interiør | 10mm |
| Mængde | 1 hver |
| Vejlængde | 10 x 10 mm |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |