Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Fluorescensceller
Artikelnummer. 11786234
Højde (metrisk):
40 mm
45 mm
49,5 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11786234
Brand: Hellma™ 109004F1040
Tekniske data
Type Fluorescence Cell
Kapacitet (metrisk) 1500 μL
Materiale Quartz Suprasil
Bredde (metrisk) interiør 4mm
Mængde 2/Pack
Vejlængde 10 x 4 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Magnetic Stirrers