Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Fluorescensceller
Artikelnummer. 10447641
Skift visning
Højde (metrisk):
40 mm
45 mm
49,5 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10447641 56 mm Hver
11786234 45 mm Pakke med 2
12889822 49,5 mm Pakke med 2
10761493 49,5 mm Hver
13312310 40 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10447641 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 117100F1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00 DKK
    3310.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.90 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Type Fluorescenscelle
Kapacitet (metrisk) 700μ L
Materiale Kvarts Suprasil
Bredde (metrisk) interiør 10mm
Mængde 1 hver
Vejlængde 10 x 10 mm
Højde (metrisk) 56 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm