Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Demonterbare celler
Kapacitet (metrisk):
26 μl
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Demountable Cells |
| Kapacitet (metrisk) | 26 μl |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Bredde (metrisk) interiør | 9mm |
| Mængde | 2/Pakke |
| Vejlængde | 0.1 ±0.005 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |