Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil™ Mikroabsorptionsceller
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Kvartsglas høj ydeevne af højeste renhed og homogenitet bruges til vinduet
- Garanteret transmission på mindst 85% fra 200nm til 3500nm afhængigt af materiale
- Ekstremt høj parallelitet af vinduerne med en maksimal tolerance på± 0,01 mm
- Enestående optisk vejlængde nøjagtighed ned til 0,003 mm for høj dimensionel nøjagtighed og reproducerbare måleresultater
- Unik overfladeplanhed af de optiske vinduer på 0,001 mm
- Meget høj temperaturstabilitet og kemisk resistens på grund af termisk binding af individuelle komponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Absorptionscelle |
| Oversigt | Sorte sidevægge og fod |
| Kapacitet (metrisk) | 0,4 ml |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Bredde (metrisk) interiør | 2mm |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |