Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil™ Mikroabsorptionsceller
Artikelnummer. 10281851
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10281851
Brand: Hellma™ 1151040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Takket være deres stabilitet, maksimale præcision og pålidelighed, når de bruges til absorbansmålinger, Hellma kuvetter fungerer usædvanligt godt i en lang række områder i laboratoriet.
  • Kvartsglas høj ydeevne af højeste renhed og homogenitet bruges til vinduet
  • Garanteret transmission på mindst 85% fra 200nm til 3500nm afhængigt af materiale
  • Ekstremt høj parallelitet af vinduerne med en maksimal tolerance på± 0,01 mm
  • Enestående optisk vejlængde nøjagtighed ned til 0,003 mm for høj dimensionel nøjagtighed og reproducerbare måleresultater
  • Unik overfladeplanhed af de optiske vinduer på 0,001 mm
  • Meget høj temperaturstabilitet og kemisk resistens på grund af termisk binding af individuelle komponenter
Tekniske data
Type Absorptionscelle
Oversigt Tydelige sidevægge og bund
Kapacitet (metrisk) 0,4 ml
Materiale Kvarts Suprasil
Bredde (metrisk) interiør 2mm
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 40 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm