Få mere at vide
Hellma™ Quartz Suprasil 4 Faces Cuveet
Bølgelængdeområde:
200 til 2500 nm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Cuvette |
| Oversigt | 4 Faces |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Mængde | 2Pack |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |