Få mere at vide
Kvartsstang, sammensmeltet, 5,0 mm (0,197 tommer) diameter
Artikelnummer. 11354338
Skift visning
Mængde:
12 tommer
48 tommer
Pakningsstørrelse:
48 IN
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354338 12 tommer Hver
11344338 48 tommer 48 IN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042293.NK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60,08 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn silanedione
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230 °C
Kemisk navn eller materiale Quartz rod
Smeltepunkt 1710 °C
Fysisk form Rod
Mængde 12 tommer
Emballage Rør