Få mere at vide
Kvartsstang, smeltet, 2,0 mm (0,079 tommer) diameter
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2230 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Quartz rod |
| Smeltepunkt | 1710 °C |
| Fysisk form | Rod |
| Mængde | 48 tommer |
| Emballage | Rør |