Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsmikroskopglas, smeltet, 25,4x25,4x1,0 mm (1,0x1,0x0,0394 tommer)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Høj kemisk renhed, smeltepunkt og korrosionsbestandighed
- Ekstremt hård med lav termisk udvidelseskoefficient
- Har elektriske isoleringskvaliteter og optisk transmission fra ultraviolet til infrarødt
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 24.4 mm |
| Bredde (metrisk) | 25.4 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Oversigt | Fremstillet af smeltet kvarts |
| Mængde | 1 stk |
| Dimensioner (L x B) | 25.4 x 25.4 mm |