Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsmikroskopglas, smeltet, 25,4x25,4x1,0 mm (1,0x1,0x0,0394 tommer)
Artikelnummer. 15416455
Skift visning
Mængde:
1 stk
5 stk
Dimensioner (L x B):
25.4 x 25.4 mm
50.8 x 25.4 mm
76.2 x 25.4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15416455 1 stk 76.2 x 25.4 mm Hver
15476445 1 stk 25.4 x 25.4 mm Hver
15486445 5 stk 25.4 x 25.4 mm Pakke med 5
15496445 1 stk 50.8 x 25.4 mm Hver
15406455 5 stk 50.8 x 25.4 mm Pakke med 5
15426455 5 stk 76.2 x 25.4 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15416455 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042297.KG
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Sammensmeltede kvartsglas fremstillet ved at sammensmelte naturligt forekommende krystallinsk silica
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Høj kemisk renhed, smeltepunkt og korrosionsbestandighed
  • Ekstremt hård med lav termisk udvidelseskoefficient
  • Har elektriske isoleringskvaliteter og optisk transmission fra ultraviolet til infrarødt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Oversigt Fremstillet af smeltet kvarts
Mængde 1 stk
Dimensioner (L x B) 76.2 x 25.4 mm