Få mere at vide
Motic™ Kvarts halogenlampe
Artikelnummer. 15159404
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BA210/310 Mikroskoper
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15159404 BA210/310 Mikroskoper 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15159404 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101002400452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    200.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.76 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Til brug med BA210/310 mikroskoper. Motic™ Kvartshalogenlampe kræver 6V/30W.
  • Til brug med BA210/310 mikroskoper
  • Kvarts halogen
  • 6V
  • 30W
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Type Kvarts lampe
Til brug med (udstyr) BA210/310 Mikroskoper
Mængde 1 stk.
Spænding 6 V
Watt 30 w