Få mere at vide
Motic™ Kvartshalogenlampe 12V/50W
Artikelnummer. 15455262
Skift visning
Spænding:
12 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15455262 12 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15455262 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101002402431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 DKK
    117.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.74 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Udskift slidte mikroskoppærer med reservedele af høj kvalitet. Motic™ Kvartshalogenlampe 12V/50W producerer lys med en højere lyseffektivitet og farvetemperatur.
  • Farvetemperatur: 3350 K
  • Lysstrøm: 1600 lm
  • Levetid: 50 timer
  • Producerer lys med en højere effektiv farvetemperatur og højere effekteffektivitet
Kompatibel med: BA104E Kikkert Sextuple 50W, BA410E Trinocular Sextuple 50W, BA310 MET Kikkert, BA310 MET Trinokulær, BA310 MET-H Kikkert, BA310 MET-H Trinokulær (opretstående billede), BA310 MET-T Kikkert (3x3-T), (3x3 tommer), BA310 in. BA310 MET-T kikkert (6x4 in.), BA310 MET-T Trinocular (6x4 in.), BA310 POL kikkert, BA310 POL Trinocular (20:80 option)
Tekniske data
Type Kvarts halogen pære
Oversigt 50W
Til brug med (udstyr) BA104E Kikkert seksdobbelt 50W, BA410E Trinokulært seksdobbelt 50W, BA310 MET Kikkert, BA310 MET Trinokulært, BA310 MET-H Kikkert, BA310 MET-H Trinokulært (opretstående billede), BA310 MET-T Kikkert (3x2 in.), BA310 i. BA310. Kikkert (6x4 in.), BA310 MET-T Trinocular (6x4 in.), BA310 POL Kikkert, BA310 POL Trinocular (20:80 option). 
Spænding 12 V