Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Kvartsglas kontrolplade
Artikelnummer. 11960088
Skift visning
Til brug med (applikation):
Polarimetri
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
11960088 Polarimetri Hver
1 options
Artikelnummer. 11960088 Leverandør Bellingham Stanley™ Leverandørnr. 3420
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Bellingham& Stanley tilbyde en række sporbare kalibreringsmaterialer til verifikation og kalibrering af refraktometre. AG-væsker og kalibreringsolier leveres i pakker med 5 x 5 ml glasflasker og ledsaget af et UKAS-kalibreringscertifikat, der viser værdier ved °20 C og 589,3 nm, disse certificerede referencematerialer giver en ideel løsning til dine refraktometerkalibreringsbehov. Kvartskontrolplader (QCP) tilbydes også til verifikation og kalibrering af polarimetre og leveres med et overensstemmelsescertifikat, der viser værdier ved natrium og NIR for både vinkel- og sukkerskalaer. En termisk blok er tilgængelig til brug med Bellingham and Stanley ADP-polarimetre, det huser den eksterne temperatursensor, hvilket muliggør brugen af kvartstemperaturkompensation. QCP'er kan leveres med UKAS Certificate of Calibration, der viser sporbarhed til PTB som en valgfri service. For andre temperaturer end °20 C er både RI- og Brix-værdier tilgængelige på producentens 'websted.
  • RI og Brix værdier
  • Stort udvalg af værdier
  • 12 måneders gyldighed
  • UKAS kalibreringscertifikat
  • Sporbar til NIST og ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kontrolplade
Materiale Kvarts
Til brug med (applikation) Polarimetri