Få mere at vide
Helios Italquartz Kvarts fordampningsskåle
Kapacitet (metrisk):
45 cc
85 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Modstandsdygtig over for korrosion
- Kemisk inert over for syrer (undtagen HF)
- Uden tud
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 45 cc |
| Materiale | Kvarts |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Højde (metrisk) | 28 mm |
| Diameter (metrisk) | 56 mm |