Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ X-Band Capillary EPR Tubes for Aqueous Sample
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Open on both ends
- Easy to seal with a hot flame or beeswax
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.2 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.0 mm |
| Mængde | 25 stk |
| Model- | Q-1.0X1.2 |