Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsskive, smeltet, 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,13 tommer) tyk
Beskrivelse
1,2-propandiol bruges i frostvæske og afisningsløsninger til biler, både og fly. Det bruges også til at skabe harmløs, kunstig røg til trænings- og teaterformål. Det bruges som et fugtighedsbevarende opløsningsmiddel og konserveringsmiddel i fødevarer. Det fungerer som opløsningsmiddel til maling og plast. Yderligere bruges det til fremstilling af mælkesyre ved grøn katalytisk oxidation, propanal og propylencarbonat. Det anvendes også i veterinærmedicin som en oral behandling af hyperketonemi hos drøvtyggere. Ud over dette reagerer det med propylenoxid for at fremstille oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mineral |
| Oversigt | Slibet og poleret |
| Diameter (metrisk) | 76,2 mm |
| Tykkelse | 3,18 mm |
| Prøvetype | Quartz Disc |
Kun brug af forskning i RUO –