Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsskive, smeltet, 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,13 tommer) tyk
Artikelnummer. 15436455
Skift visning
Diameter (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Tykkelse:
1,59 mm
3,18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Tykkelse unitSize
15436455 50,8 mm 1,59 mm Hver
15446455 50,8 mm 3,18 mm Hver
15456455 76,2 mm 1,59 mm Hver
15466455 76,2 mm 3,18 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15436455 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042298.KS
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet ved at sammensmelte naturligt forekommende krystallinsk silica
1,2-propandiol bruges i frostvæske og afisningsløsninger til biler, både og fly. Det bruges også til at skabe harmløs, kunstig røg til trænings- og teaterformål. Det bruges som et fugtighedsbevarende opløsningsmiddel og konserveringsmiddel i fødevarer. Det fungerer som opløsningsmiddel til maling og plast. Yderligere bruges det til fremstilling af mælkesyre ved grøn katalytisk oxidation, propanal og propylencarbonat. Det anvendes også i veterinærmedicin som en oral behandling af hyperketonemi hos drøvtyggere. Ud over dette reagerer det med propylenoxid for at fremstille oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Mineralsk, kvartsskive
Oversigt Form: Slibet og poleret
Diameter (metrisk) 50,8 mm
Tykkelse 1,59 mm
Prøvetype Quartz Disc