Få mere at vide
Jenway™ Kvartskuvette
Beskrivelse
- Kvarts konstruktion.
- Velegnet til både UV og synlig region spektrofotometri
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Kapacitet (metrisk) | 2 til 3,5 ml |
| Materiale | Kvarts |
| Vejlængde | 10 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
| Til brug med (applikation) | UV/Vis spektrofotometri |