Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvartsdigel, smeltet; Ht(mm), 57; Top OD(mm), 43; Basis OD (mm), 22; Volumen (ml), 30
Artikelnummer. 15473895
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15473895 30 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15473895 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043498.KG
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fremstillet ved at sammensmelte naturligt forekommende krystallinsk silica
  • Høj kemisk renhed
  • Høj korrosionsbestandighed
  • Højt smeltepunkt, ekstrem hårdhed
  • Lav termisk udvidelseskoefficient
  • Fremragende elektrisk isoleringskvalitet og optisk transmission fra ultraviolet til infrarødt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Kvarts
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Diameter (metrisk) Udvendig Top: 43 mm; Bund: 22 mm
Højde (metrisk) 57mm
Produkttype Smeltet kvarts digel